Mischzylinder, hohe Form, Klasse A, FORTUNA®
Lieferant: Poulten & Graf
1.4204502 1.4203702
612-0528EA 18 EUR
612-0528 612-0530
Mischzylinder, hohe Form, Klasse A, FORTUNA®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse A, Konformitätsbescheinigt.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechskantfuß, PP-Stopfen
  • Blaue Graduierungen
Standards: DIN EN ISO 4788