VWR®, Flaschenaufsatz-Filtersysteme, High Performance
Lieferant: VWR Collection
514-0348EA 252 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Flaschenaufsatz-Filtersysteme, High Performance
Filter Flaschenaufsatzfilter
Entwickelt für die Präparation von Pufferlösungen, Zellkulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen Flüssigkeiten. Diese Vakuumfiltrationssysteme verfügen über High Performance PES-Memranfilter mit großem Durchmesser für garantierte Leistung und maximalen Durchsatz. Das Flaschenaufsatz-Filtersystem beinhaltet eine ergonomisch geformte Filtratflasche mit Griffmulden und einer patentierten Flaschenkappe. Das Zentrifugenröhrchen- und Trichtersystem ermöglicht dem Anwender eine direkte Filtration in 15 oder 50 ml-Röhrchen.
  • Quick-Connect™ Pedestal Basis oder Haltering für freihändige Filtration. Mit Gewicht für zusätzliche Stabilität
  • Quick-Connect™ Pedestal Basis gewährleistet immer eine korrekte Platzierung der Filtereinheit
  • Frontseitige, große, erhabene Graduierungen ermöglichen eine einfache Kontrolle des Volumens
  • Vakuum-An/Aus-Schalter an der Frontseite
  • Vakuumschlauchadapter zur Nutzung mit herkömmlichen Filtrationseinheiten
Each separate piece is compatible with the Quick-Connect™ pedestal base providing a convenient on/off vacuum flow control, which allows for a convenient single-use vacuum hose connection and one handed operation. A cradle ring is also available for use with existing laboratory stands. Systems are available with 0,1 µm (mycoplasma filtering grade), 0,2 µm (sterilising grade) or 0,45 µm (clarification grade) asymmetric PES membranes. All items are made from FDA grade, Class VI materials and are gamma sterilised VD Max 10⁻⁶ in a 100000 cleanroom in an ISO 13485 standard facility.
You can choose between complete systems and filtration funnels only. For the complete systems there is a choice of receivers: 15 or 50 ml centrifuge tubes; 250, 500 or 1000 ml media bottles. The 250, 500 and 1000 ml filtration funnels have a GL 45 thread.
Lieferumfang: Komplettes System inklusive Filtertrichter (PS), Filtratflasche (PS) oder Zentrifugenröhrchen (PP) und Schlauchadapter.