7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC
BTB10779.1 BTB10779.10
MAYBBTB10779.1EA 0 EUR
MAYBBTB10779.1 MAYBBTB10779.10
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 226
Dichte: 1.377 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8