2-Methylbenzimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-1H-benzimidazol
SB01273.1 SB01273.10 SB01273.50
MAYBSB01273.1EA 0 EUR
MAYBSB01273.1 MAYBSB01273.10 MAYBSB01273.50
2-Methylbenzimidazol
2-Methylbenzimidazol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 175
MDL: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9