4-Phenoxybenzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
H33895.MD
H33895.03
H33895.MDEA
107
EUR
H33895.MD
H33895.03
4-Phenoxybenzylbromid ≥97%
4-Phenoxybenzylbromid
Formel:
C₁₃H₁₁BrO Molecular Weight: 263,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038693 CAS-Nummer: 36881-42-2 EINECS: 253-253-6 UN: 3265 ADR: 8,III |