Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H56005.06
H56005.14
H56005.22
H56005.06EA
35.3
EUR
H56005.06
H56005.14
H56005.22
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) 97%
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz)
Formel:
ICl₃ Molecular Weight: 233,26 g/mol Schmelzpunkt: 63 °C Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 40 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00036291 CAS-Nummer: 865-44-1 EINECS: 212-739-8 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5020 |