3-Aminobenzamid
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 3-Aminobenzoesäureamid
10397-1 10397-5
CAYM10397-1EA 46 EUR
CAYM10397-1 CAYM10397-5
3-Aminobenzamid
3-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
MDL: MFCD00007989
CAS-Nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9