1,3-Difluor-2-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Difluoronitrobenzene
H55694.03 H55694.06
H55694.03EA 78.1 EUR
H55694.03 H55694.06
1,3-Difluor-2-nitrobenzol ≥98%
1,3-Difluor-2-nitrobenzol
Purity: 98% CAS No.: 19064-24-5 Molecular Formula: C6H3F2NO2 Formula Weight: 159.09 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: 0° Boiling Point: 91-92°/11mm MDL No.: MFCD00192035
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,503
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192035
CAS-Nummer: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8