Trimethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
392170050 392170250 392171000
ACRO392170050EA 52.4 EUR
ACRO392170050 ACRO392170250 ACRO392171000
Trimethoxysilan 95%
Trimethoxysilane
Formel: C₃H₁₀O₃Si
Siedepunkt: 81…83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008340
CAS-Nummer: 2487-90-3
EINECS: 219-637-2
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %