4,5-Difluor-2-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
H55830.03 H55830.06
H55830.03EA 53.4 EUR
H55830.03 H55830.06
4,5-Difluor-2-nitroanilin ≥98%
4,5-Difluor-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 78056-39-0 Molecular Formula: C6H4F2N2O2 Formula Weight: 174.11 Melting Point: 107-108° Beilstein Reference: 2723242
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molecular Weight: 174,11 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010876
CAS-Nummer: 78056-39-0