Fulleren C60 99%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Buckminster-Fulleren C60, Fußballmolekül
46311.MD 46311.03 46311.06
46311.MDEA 138 EUR
46311.MD 46311.03 46311.06
Fulleren C60 99%, Pulver
Fulleren C60
Purity: 99% CAS No.: 99685-96-8 Density: 1.7 Appearance: Black Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00282904
Formel: C₆₀
Molecular Weight: 720,66 g/mol
Siedepunkt: 500…600 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: > 280 °C
Dichte: 1,7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151408
CAS-Nummer: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM