Natriummethanolat ∼25% w/w methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
46585.AP
46585.0F
46585.APEA
35.6
EUR
46585.AP
46585.0F
Natriummethanolat ∼25% w/w methanol
Natriummethanolat
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.945
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: -2°
Boiling Point: 92°
Beilstein Reference: 3592982
Merck Reference: 14,8643
UN No.: 1289
MDL No.: MFCD00012179
Formel:
CH₃NaO Molecular Weight: 54.02 g/mol Siedepunkt: 92 °C Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.945 Flammpunkt: 29 °C (84 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012179 CAS-Nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3 III Merck Index: 14,8643 |