Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
437180500 437180100
ACRO437180500EA 298 EUR
ACRO437180500 ACRO437180100
Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Yb·6H₂O
Schmelzpunkt: 865 °C
Dichte: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149885
CAS-Nummer: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm