1-Brom-3,5-dimethoxybenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H55312.06
H55312.14
H55312.06EA
32.8
EUR
H55312.06
H55312.14
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol ≥97%
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
Purity: 97%
CAS No.: 20469-65-2
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD06200685
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molecular Weight: 217,06 g/mol Schmelzpunkt: 62…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200685 CAS-Nummer: 20469-65-2 |