(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluorbenzylcyanid
HAN00045.1 HAN00045.10
MAYBHAN00045.1EA 0 EUR
MAYBHAN00045.1 MAYBHAN00045.10
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153,13 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,2503 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00009971
CAS-Nummer: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III