4-Phenylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Biphenyl-4-ylamin, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamin, 4-Aminobiphenyl
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 26 EUR
H55424.03 H55424.06 H55424.14
4-Phenylanilin 98%
4-Phenylanilin
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007879
CAS-Nummer: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1235