Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Cer(IV)ammoniumsulfat Dihydrat, tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat) Dihydrat
21406.0600
21406.2600
KRAF21406.0600EA
146
EUR
KRAF21406.0600
KRAF21406.2600
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat analytisches Reagens
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O Molecular Weight: 632.55 g/mol Schmelzpunkt: 130 |
MDL:
MFCD00149417 CAS-Nummer: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |