Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Tetrahydro-γ-pyran-4-on, Tetrahydro-2H-pyran-4-on, Tetrahydro-α-pyran-4-on
AM-1010-5G
AM-1010-25G
AM-1010-100G
COBBAM-1010-5GEA
25.5
EUR
COBBAM-1010-5G
COBBAM-1010-25G
COBBAM-1010-100G
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100.12 g/mol Siedepunkt: 166 Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006581 CAS-Nummer: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |