2-Brom-N-methylanilin 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 101 EUR
H55166.03 H55166.06
2-Brom-N-methylanilin 95%
2-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 107…109 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.589
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798064
CAS-Nummer: 6832-87-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR