2,7-Dibromnaphthalin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 113 EUR
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromnaphthalin ≥99%
2,7-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
Molecular Weight: 285,97 g/mol
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238580
CAS-Nummer: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9,III