3-(2-Fluorphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H34110.MD
H34110.03
H34110.09
H34110.MDEA
0
EUR
H34110.MD
H34110.03
H34110.09
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure 96%
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Purity: 96%
CAS No.: 1643-26-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD01310820
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168.17 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01310820 CAS-Nummer: 1643-26-1 |