4-Amino-2-chlorpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorpyrimidin-4-ylamin
H55875.03 H55875.06
H55875.03EA 48.9 EUR
H55875.03 H55875.06
4-Amino-2-chlorpyrimidin 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 7461-50-9 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: 197-205° MDL No.: MFCD00194051
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 197…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00194051
CAS-Nummer: 7461-50-9