3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butylcatechol
H55207.06 H55207.14
H55207.06EA 34.4 EUR
H55207.06 H55207.14
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin ≥99%
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Purity: 99% CAS No.: 1020-31-1 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Physical Form: Solid Appearance: White to pale brown Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 1370212 MDL No.: MFCD00008819
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008819
CAS-Nummer: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9