L(+)-Milchsäure ≥88-92%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
27714-1L 27714-2.5L 27714-25KG 27714-500ML
SIAL27714-1LEA 203 EUR
SIAL27714-1L SIAL27714-2.5L SIAL27714-25KG SIAL27714-500ML
L(+)-Milchsäure ≥88-92%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2