Kupfer ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, unbeschichtet, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
46986.RH 46986.RF 46986.RG
46986.RHEA 564 EUR
46986.RH 46986.RF 46986.RG
Kupfer ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, unbeschichtet, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Copper
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈20.2g/30x30cm Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545