3,6-Dibromcarbazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
H56360.06 H56360.14
H56360.06EA 103 EUR
H56360.06 H56360.14
3,6-Dibromcarbazol ≥99%
3,6-Dibromocarbazole
Purity: 99% CAS No.: 6825-20-3 Molecular Formula: C12H7Br2N Formula Weight: 325.00 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD00004961
Formel: C₁₂H₇Br₂N
Molecular Weight: 325 g/mol
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004961
CAS-Nummer: 6825-20-3