4-Fluorbenzolsulfonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55834.MD H55834.03
H55834.MDEA 31.4 EUR
H55834.MD H55834.03
4-Fluorbenzolsulfonamid ≥98%
4-Fluorbenzolsulfonamid
Purity: 98+% CAS No.: 402-46-0 Molecular Formula: C6H6FNO2S Formula Weight: 175.18 Melting Point: 124-127° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025384
Formel: C₆H₆FNO₂S
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025384
CAS-Nummer: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
ADR: 6.1,III