4-Chlorphenylsulfonylaceton
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(4-Chlorphenylsulfonyl)aceton
KM01166.1 KM01166.10 KM01166.50
MAYBKM01166.1EA 0 EUR
MAYBKM01166.1 MAYBKM01166.10 MAYBKM01166.50
4-Chlorphenylsulfonylaceton
4-Chlorphenylsulfonylaceton
Formel: C₉H₉ClO₃S
Molecular Weight: 232.69 g/mol
MDL: MFCD00018663
CAS-Nummer: 5000-48-6