2-Fluor-4-nitroanilin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H55174.06
H55174.14
H55174.06EA
45.1
EUR
H55174.06
H55174.14
2-Fluor-4-nitroanilin 95%
2-Fluor-4-nitroanilin
Purity: 95%
CAS No.: 369-35-7
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 122-130°
MDL No.: MFCD00034560
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 156,12 g/mol Schmelzpunkt: 122…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034560 CAS-Nummer: 369-35-7 EINECS: 206-719-8 |