6-Bromoxindol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
H56012.03 H56012.06
H56012.03EA 62.2 EUR
H56012.03 H56012.06
6-Bromoxindol ≥97%
6-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179605
CAS-Nummer: 99365-40-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable