3-Chlor-4-formylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
H55852.03
H55852.06
H55852.03EA
42.8
EUR
H55852.03
H55852.06
3-Chlor-4-formylpyridin ≥98%
3-Chlor-4-formylpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 72990-37-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD06200712
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200712 CAS-Nummer: 72990-37-5 |