Zirkonium(IV)oxid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid
A13578.22
A13578.0E
A13578.36
A13578.22EA
22.6
EUR
A13578.22
A13578.0E
A13578.36
Zirkonium(IV)oxid ≥99%
Zirkonium(IV)oxid
Formel:
ZrO₂ Molecular Weight: 123,22 g/mol Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2680 °C Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |