3,3-Dimethylbutyraldehyd ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,3-Dimethylbutanal

H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 236 EUR
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimethylbutyraldehyd ≥97%
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 104…106 °C
Dichte: 0,798
Flammpunkt: 13 °C (55 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042807
CAS-Nummer: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR