2-Imidazolidinon Hemihydrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Imidazolidone hemihydrate
122040025 122040250 122045000 122040100
ACRO122040025EA 159 EUR
ACRO122040025 ACRO122040250 ACRO122045000 ACRO122040100
2-Imidazolidinon Hemihydrat 99+%
2-Imidazolidinon Hemihydrat
Formel: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Molecular Weight: 95.10 g/mol (86.09 anhy)
Siedepunkt: >100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 58 °C
Flammpunkt: 265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02662355
CAS-Nummer: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N