Isobutylstearat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 99.5 EUR
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Isobutylstearat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isobutylstearat
Formel: C₂₂H₄₄O₂
CAS-Nummer: 646-13-9
EINECS: 211-466-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)