Acetylchlorid-[D3], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetyl chloride-[²H₃]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175668-10G
175668-5G
SIAL175668-10GEA
341
EUR
SIAL175668-10G
SIAL175668-5G
Acetylchlorid-[D3], Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid-[D3]
Formel:
C₂D₃ClO |
CAS-Nummer:
19259-90-6 EINECS: 242-925-4 UN: 1717 ADR: 3,II |