Bis(2-bromethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
382205-25ML 382205-5ML
SIAL382205-25MLEA 182 EUR
SIAL382205-25ML SIAL382205-5ML
Bis(2-bromethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-bromethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
Molecular Weight: 231,93 g/mol
MDL: MFCD00039196
CAS-Nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II