3,5-Dibrom-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
722731-5G 722731-1G
SIAL722731-5GEA 154 EUR
SIAL722731-5G SIAL722731-1G
3,5-Dibrom-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Br₂NO
Molecular Weight: 266,9200 g/mol
MDL: MFCD05663709
CAS-Nummer: 13472-60-1