(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
321480050
321480250
ACRO321480050EA
33.1
EUR
ACRO321480050
ACRO321480250
(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₁₉H₁₇Br₂P Molecular Weight: 436,1200 g/mol Schmelzpunkt: 230…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011864 CAS-Nummer: 1034-49-7 EINECS: 213-857-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige to pink Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 232 to 242 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |