(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, Tributylhexadecylphosphonium bromide, Tributyl(hexadecyl)phosphonium bromide, (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
276200-100G 276200-25G 276200-5G
SIAL276200-100GEA 276 EUR
SIAL276200-100G SIAL276200-25G SIAL276200-5G
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid
Formel: C₂₈H₆₀BrP
Molecular Weight: 507,65 g/mol
MDL: MFCD00011775
CAS-Nummer: 14937-45-2
EINECS: 239-014-9