(±)-α-Bromphenylessigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
17945491-100G 17945491-25G
MOLE17945491-100GEA 441 EUR
MOLE17945491-100G MOLE17945491-25G
(±)-α-Bromphenylessigsäure
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,0440 g/mol
MDL: MFCD00004206
CAS-Nummer: 4870-65-9
EINECS: 225-477-4
UN: 3261
ADR: 8,II