(±)-α-Bromphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B75859-25G B75859-5G
SIALB75859-25GEA 289 EUR
SIALB75859-25G SIALB75859-5G
(±)-α-Bromphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,0440 g/mol
MDL: MFCD00004206
CAS-Nummer: 4870-65-9
EINECS: 225-477-4
UN: 3261
ADR: 8,II