5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8105-1G
OT-8105-250M
COBBOT-8105-1GEA
0
EUR
COBBOT-8105-1G
COBBOT-8105-250M
5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL:
MFCD06738744 CAS-Nummer: 120740-10-5 |