5-Brom-2-methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7161-1G
PY-7161-5G
COBBPY-7161-1GEA
38.2
EUR
COBBPY-7161-1G
COBBPY-7161-5G
5-Brom-2-methoxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-methoxy-3-nitropyridin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 233,0200 g/mol |
MDL:
MFCD07374968 CAS-Nummer: 152684-30-5 |