5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (6-Chloropyridin-3-yl)methanamine
L19283.06 L19283.03 L19283.14
L19283.06EA 190 EUR
L19283.06 L19283.03 L19283.14
5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin 97%
5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin
Purity: 97% CAS No.: 97004-04-1 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 101-102°/1mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00673153
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673153
CAS-Nummer: 97004-04-1
ADR: 8,III