7-Ethoxycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E1379-100MG
E1379-1G
E1379-25MG
E1379-500MG
SIALE1379-100MGEA
57.4
EUR
SIALE1379-100MG
SIALE1379-1G
SIALE1379-25MG
SIALE1379-500MG
7-Ethoxycumarin, Sigma-Aldrich®
7-Ethoxycumarin
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Molecular Weight: 190,20 g/mol |
MDL:
MFCD00006877 CAS-Nummer: 31005-02-4 EINECS: 250-429-4 |