(4-Fluorphenoxy)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
7C-016.500
7C-016.1
7C-016.5
7C-016.10
BIOT7C-016.500EA
0
EUR
BIOT7C-016.500
BIOT7C-016.1
BIOT7C-016.5
BIOT7C-016.10
(4-Fluorphenoxy)acetonitril
(4-Fluorphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆FNO |
CAS-Nummer:
24115-20-6 |