(4-Fluorphenoxy)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF172.10 CFF172.50 010738-1G 010738-5G
CHMPCFF172.10EA 427 EUR
CHMPCFF172.10 CHMPCFF172.50 FLUO010738-1G FLUO010738-5G
(4-Fluorphenoxy)acetonitril
(4-Fluorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₆FNO
CAS-Nummer: 24115-20-6