α,α-Difluorphenylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α-Difluorobenzeneacetic acid
H26028.MD
H26028.03
H26028.MDEA
53.9
EUR
H26028.MD
H26028.03
α,α-Difluorphenylessigsäure ≥99%
α,α-Difluorphenylessigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 360-03-2
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 73-76°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00498146
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00498146 CAS-Nummer: 360-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |