α-Fluorphenylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid
L01745.04 L01745.MC L01745.ME
L01745.04EA 188 EUR
L01745.04 L01745.MC L01745.ME
α-Fluorphenylessigsäure ≥98%
α-Fluorphenylessigsäure
Purity: 98% CAS No.: 1578-63-8 Molecular Formula: C6H5CHFCO2H Formula Weight: 154.14 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2087378 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004221
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004221
CAS-Nummer: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III